Learn More
2-Amino-4-cloro-3-nitropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine |
| CAS | 6980-08-1 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Cl N3 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4ClN3O2/c6-3-1-2-8-5(7)4(3)9(10)11/h1-2H,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1nccc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-chloro-3-nitropyridin-2-amine |
| Peso molecular (g/mol) | 173.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.9992 |