Learn More
2-Amino-4-cloro-3-nitropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421989 5 g 5 g
15431989 250 mg 250 miligramos
15411989 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64678.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6980-08-1 | C5H4ClN3O2 | 173.56 g/mol
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-4-cloro-3-nitropiridina es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida, dimetilsulfóxido, etanol caliente, acetato de etilo y metanol caliente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6980-08-1
Fórmula molecular C5H4ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 173.56
Número MDL MFCD04116097
Clave InChI DIRINUVNYFAWQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-4-chloropyridine, 4-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, pubchem17739, ksc352m6b, 3-nitro-4-chloropyridine-2-amine, 4-chloro-2-amino-3-nitropyridine
PubChem CID 4071694
Nombre IUPAC 4-cloro-3-nitropiridina-2-amina
SMILES C1=CN=C(C(=C1Cl)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Cantidad 5 g
Beilstein 391939
Información de solubilidad Soluble in dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide,hot ethanol,ethyl acetate and hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.56
Porcentaje de pureza 95%