Learn More
2-Amino-4-cloro-3,5,6-trifluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437087 1 g 1 g
15457087 250 mg 250 miligramos
15447087 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15437087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34155.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63489-56-5 | C5H2ClF3N2 | 182.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63489-56-5
Fórmula molecular C5H2ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 182.53
Número MDL MFCD08436088
Clave InChI WZRMLGNDGPCZFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine, 4-chloro-3,5,6-trifluoro-2-pyridinamine, 4-chloro-3,5,6-trifluoro-2-pyridylamine, 3,5,6-trifluoro-4-chloropyridine-2-amine, 4-chloranyl-3,5,6-tris fluoranyl pyridin-2-amine
PubChem CID 12508075
Nombre IUPAC 4-cloro-3,5,6-trifluoropiridin-2-amina
SMILES C1(=C(C(=C(N=C1N)F)F)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine
Punto de fusión 119°C to 123°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.54
Porcentaje de pureza 98%