Learn More
2-Amino-4-bromopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481519 1 g 1 g
15491519 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15481519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64358.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 343926-69-2 | Molecular Formula: C4H4BrN3 | Molecular Weight: 174.001 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is also an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. También es un importante intermedio orgánico empleado en los productos agroquímicos, farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 343926-69-2
Fórmula molecular C4H4BrN3
Peso molecular (g/mol) 174.001
Número MDL MFCD09999168
Clave InChI MINURGGJJKMQQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-bromopyrimidine, 4-bromo-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine,4-bromo, 4-bromanylpyrimidin-2-amine, 4-bromopyrimidine-2-ylamine, 2-amino-6-bromopyrimidine, 4-bromo-2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine,4-bromo-9ci, 2-pyrimidinamine, 4-bromo, 4-bromo-pyrimidin-2-ylamine
PubChem CID 12803496
Nombre IUPAC 4-bromopirimidin-2-amina
SMILES C1=CN=C(N=C1Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-bromopyrimidine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 111375
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo