Learn More
2-Amino-4-bromopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-bromopyridine |
| CAS | 84249-14-9 |
| Fórmula molecular | C5 H5 Br N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1cc(Br)ccn1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromopiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 173.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.9636 |