Learn More
Ácido 2-amino-4-bromobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462188 1 g 1 g
15482188 250 mg 250 miligramos
15472188 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55829.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20776-50-5 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
2-Amino-4-bromobenzoic acid, , is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-amino-4-bromobenzoico es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente).
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20776-50-5
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.034
Número MDL MFCD03618454
Clave InChI BNNICQAVXPXQAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-carboxyaniline, 2-amino-4-bromo-benzoic acid, 2-amino-4-brombenzoic acid, zlchem 336, pubchem13462, acmc-1cb3t, ksc207e6b, pharmabridge p-1344
PubChem CID 88691
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-bromobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-bromobenzoic acid
Punto de fusión 230°C to 234°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 97%