Learn More
Clorhidrato de 2-amino-4'-bromoacetofenona, TRC
Código de producto. 30326197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326197 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30326197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6020651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4'-bromoacetophenone Hydrochloride
CAS 5467-72-1
Fórmula molecular C8H9BrClNO
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one Hydrochloride, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanone Hydrochloride, N-p-Bromophenacylamine Hydrochloride, α-Amino-p-bromoacetophenone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CN.Cl
Nombre IUPAC 2-amino-1-(4-bromofenil)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 248.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.96