Learn More
Clorhidrato de 2-amino-4'-bromoacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4'-bromoacetophenone Hydrochloride |
| CAS | 5467-72-1 |
| Fórmula molecular | C8H9BrClNO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one Hydrochloride, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanone Hydrochloride, N-p-Bromophenacylamine Hydrochloride, α-Amino-p-bromoacetophenone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CN.Cl |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1-(4-bromofenil)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 248.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.96 |