Learn More
Clorhidrato de 2-amino-4'-bromoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356876 2 g 2 g
11366876 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04292.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5467-72-1 | C8H9BrClNO | 250.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5467-72-1
Fórmula molecular C8H9BrClNO
Peso molecular (g/mol) 250.52
Número MDL MFCD00051998
Clave InChI ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenacylamine hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hcl, 2-amino-4-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one hydrochloride, a-amino-4'-bromoacetophenone, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl
PubChem CID 2798216
Nombre IUPAC 2-amino-1-(4-bromofenil)etanona; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CN)Br.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Punto de fusión 280°C to 283°C
Cantidad 2 g
Beilstein 3630035
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.53
Porcentaje de pureza 98%