Learn More
Clorhidrato de 2-amino-4'-bromocetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10081614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10081614 5 g Frasco de vidrio 5 g
10766705 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10081614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427060050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
CAS 5467-72-1
Fórmula molecular C8H8BrNO·ClH
Peso molecular (g/mol) 250.52
Número MDL MFCD00051998
Clave InChI ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenacylamine hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hcl, 2-amino-4-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one hydrochloride, a-amino-4'-bromoacetophenone, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl
PubChem CID 2798216
Nombre IUPAC 2-amino-1-(4-bromofenil)etanona; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CN)Br.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 280°C to 285°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4C(O)CH2NH2·HCl
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.52
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación