Learn More
2-Amino-4,6-dimetilpirimidina, TRC
Código de producto. 30328372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328372 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30328372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA607720250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
CAS 767-15-7
Fórmula molecular C6 H9 N3
Cantidad 250 g
Sinónimo 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinamine (ACI), Pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl- (7CI, 8CI), (4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)amine, 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-aminopyrimidine, NSC 3278, 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl- (9CI, ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
SMILES Cc1cc(C)nc(N)n1
Nombre IUPAC 4,6-dimetilpirimidina-2-amina
Peso molecular (g/mol) 123.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0796