Learn More
2-Amino-4,6-dimetilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420284 25 g 25 g
11430284 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420284 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13674.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 767-15-7 | C6H9N3 | 123.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 767-15-7
Fórmula molecular C6H9N3
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00006102
Clave InChI IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4,6-dimethylpyrimidine, acetylacetoneguanidine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-dimethyl-2-aminopyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl, unii-4s48mi253m, 2-amine-4,6-dimethylpyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl pyrimidine
PubChem CID 13021
Nombre IUPAC 4,6-dimetilpirimidina-2-amina
SMILES CC1=CC(C)=NC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Punto de fusión 150°C to 155°C
Cantidad 25 g
Beilstein 110735
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals or Powder or Crystalline Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine