Learn More
2-amino-4,6-dimetilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11927031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11927031 5 g Frasco de vidrio 5 GR
11947031 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11927031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103580050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5407-87-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5407-87-4
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Clave InChI BRBUBVKGJRPRRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4,6-dimethylpyridine, 6-amino-2,4-lutidine, 2-pyridinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyridinamine, 4,6-dimethyl-2-pyridylamine, pyridine, 2-amino-4,6-dimethyl, 2,4-lutidine, 6-amino, 2-amino-4,6-dimehtylpyridine, 4,6-dimethyl-2-aminopyridine, 2-amino-4,6-lutidine
PubChem CID 21507
Nombre IUPAC 4,6-dimetilpiridina-2-amina
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4, 6-dimethylpyridine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 65.0°C to 69.5°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 235.0°C
Temperatura de inflamación 121°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2(C5H2N)NH2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 5.5 g/100mL (20 c).
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4,6-dimethylpyridine, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.