Learn More
2-Amino-4,6-dimetoxipirimidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11410701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410701 2.5 g 2.50 g
11420701 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410701 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20152.88
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36315-01-2
Fórmula molecular C6H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 155.157
Número MDL MFCD00038832
Clave InChI LVFRCHIUUKWBLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dimethoxy, 4,6-dimethoxy-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethoxy-2-aminopyrimidine, 4,6-dimethoxy-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-4,6-dimethoxy pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethoxy-pyrimidine, 4,6-dimethoxypyrimidine-2-ylamine, maybridge1_002259, zlchem 350
PubChem CID 118946
Nombre IUPAC 4,6-Dimetoxipirimidina-2-amina
SMILES COC1=CC(=NC(=N1)N)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Punto de fusión 94°C to 96°C
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Porcentaje de pureza 98%