Learn More
2-Amino-4,6-dimetoxi-d6-pirimidina, CDN
Código de producto. 30322767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
30322767 0.05 g 0.05 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30322767 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND71350.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine-d6
CAS 1219803-92-5
Fórmula molecular C6 D6 H3 N3 O2
Cantidad 0.05 g
Sinónimo 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine D6 (Dimethyl D6), 4,6-Di(methoxy-d3)-2-pyrimidinamine
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(OC([2 H])([2 H])[2 H])nc(N)n1
Nombre IUPAC 4,6-bis(trideuteriometoxi)pirimidin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 161.191
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.107 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity