Learn More
2-Amino-4,6-dihidroxipirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459403 25 g 25 g
11469403 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459403 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11813.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-09-7 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 2-amino-4,6-dihidroxipirimidina actúa como intermedio en la producción de guanilsulfonamidas antimicrobianas. También actúa como intermedio en productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en álcali acuoso.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar a - 20 °C. Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-09-7
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.10
Número MDL MFCD00006094
Clave InChI AUFJTVGCSJNQIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4,6-dihydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidine-4,6-diol, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-hydroxy, 2-amino-6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 2-amino-4,6-dioxypyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinedione, 4,6-dihydroxy-2-aminopyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinediol, 2-amino-6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone
PubChem CID 66131
Nombre IUPAC 2-amino-4-hidroxi-1H-pirimidin-6-ona
SMILES NC1=NC(O)=CC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 510297
Información de solubilidad Soluble in Aqueous Alkali.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 98%