Learn More
2-Amino-4,6-dihidroxi-5-nitropirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine |
| CAS | 80466-56-4 |
| Fórmula molecular | C4 H4 N4 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N4O4/c5-4-6-2(9)1(8(11)12)3(10)7-4/h(H4,5,6,7,9,10) |
| SMILES | Nc1nc(O)c(c(O)n1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-nitropirimidina-4,6-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 172.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0233 |