Learn More
2-Amino-4,6-difluorobenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491778 1 g 1 g
15401788 5 g 5 g
15411788 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55506.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 119256-40-5 | C7H4F2N2S | 186.18 g/mol
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole is used as drugs, food, cosmetics
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-4,6-difluorobenzotiazol se usa como medicamento, alimento y cosmético.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119256-40-5
Fórmula molecular C7H4F2N2S
Peso molecular (g/mol) 186.18
Número MDL MFCD00276099
Clave InChI DDKKXSCVPKDRRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4,6-difluorobenzothiazole, 4,6-difluorobenzothiazol-2-ylamine, 4,6-difluorobenzo d thiazol-2-amine, 4,6-difluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 4,6-difluoro, 2-amino-4,6-difluoro-1,3-benzothiazol, 2-amino-4,6-difluoro-1,3-benzothiazole, 4,6-difluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem21756, maybridge1_001141
PubChem CID 737406
Nombre IUPAC 4,6-difluoro-1,3-bencitiazol-2-amina
SMILES C1=C(C=C2C(=C1F)N=C(S2)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Punto de fusión 216°C to 220°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo