Learn More
2-Amino-4,6-dicloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453734 25 g 25 g
11443734 5 g 5 g
11399689 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453734 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11330.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-05-3 | C4H3Cl2N3 | 163.989 g/mol
Microwave-assisted synthesis of pyrazolo [3, 4-d] pyrimidines from 2-amino-4, 6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde is under solvent-free conditions. A series of 6-alkynyl-2,4-diaminopyrimidine derivatives bearing various substituents at alkynyl moiety was prepared by the Sonogashira cross-coupling reaction of 2,4-diamino-6-iodopyrimidine using Pd(PPh3)2Cl2 as catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La síntesis asistida por microondas de pirazolo[3,4-d]pirimidinas de 2-amino-4,6-dicloropirimidina-5-carbaldehído se realiza en condiciones sin disolventes. Una serie de derivados de 6-alquinilo-2,4-diaminopirimidina que tenían varios sustituyentes en la fracción alquinil se preparó mediante la reacción de acoplamiento cruzado de Sonogashira de 2,4-diamino-6-yodopirimidina usando Pd(PPh3)2Cl2 como catalizador.
Solubilidad
Insoluble en agua, soluble en acetona, dos monómeros (VCM) y tolueno térmico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-05-3
Fórmula molecular C4H3Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 163.989
Número MDL MFCD00006090
Clave InChI JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidin-2-ylamine, ccris 7460, 4,6-dichloro-pyrimidin-2-ylamine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dichloro, 2-amino-4,6-dichloro pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine-2-ylamine, zlchem 351
PubChem CID 65522
Nombre IUPAC 4,6-dicloropirimidin-2-amina
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Punto de fusión 218°C to 222°C
Cantidad 25 g
Beilstein 118454
Información de solubilidad Insoluble in water,soluble in acetone,two monomer (VCM) and thermal toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164
Porcentaje de pureza 98%