Learn More
2-Amino-4,6-dicloropirimidina, 95 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10657242 10 g 10 g
10568090 50 g 50 g
10380494 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10657242 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103490100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-05-3 | C4H3Cl2N3 | 163.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-05-3
Fórmula molecular C4H3Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 163.99
Número MDL MFCD00006090
Clave InChI JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidin-2-ylamine, ccris 7460, 4,6-dichloro-pyrimidin-2-ylamine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dichloro, 2-amino-4,6-dichloro pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine-2-ylamine, zlchem 351
PubChem CID 65522
Nombre IUPAC 4,6-dicloropirimidin-2-amina
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4, 6-dichloropyrimidine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 219°C to 226°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 24, 81
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.99
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2