Learn More
2-Amino-4,6-dicloropirimidina-5-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457735 5 g 5 g
15447735 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27844.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5604-46-6
Fórmula molecular C5H3Cl2N3O
Peso molecular (g/mol) 192.00
Número MDL MFCD03001242
Clave InChI GOJUJUVQIVIZAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4,6-dichloro-5-formylpyrimidine, 2-amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-amino-4,6-dichloro-5-formyl-pyrimidine, 2-amino-4.6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde, 2-amino-4,6-dichloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-amino-4,6-dichloro, 2-amino, pubchem6979, acmc-209lqn
PubChem CID 265546
Nombre IUPAC 2-amino-4,6-dicloropirimidina-5-carbaldehído
SMILES NC1=NC(Cl)=C(C=O)C(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Punto de fusión ∼220°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 192
Porcentaje de pureza 96%