Learn More
2-Amino-4,6-dicloro-s-triazina, TRC
Código de producto. 30135274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135274 5 g 5 g
17990825 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6047505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 933-20-0
Fórmula molecular C3 H2 Cl2 N4
Peso molecular (g/mol) 164.98
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-1,3,5-triazina-2-amina
SMILES Nc1nc(Cl)nc(Cl)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,6-dichloro-s-triazine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2Cl2N4/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H2,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.9657