Learn More
2-Amino-4,6,7,8-tetrahidro-5-(N-carbetoxi)tiazolo[5,4-d]azepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4,6,7,8-tetrahydro-5-(N-carbethoxy)thiazolo[5,4-d]azepine |
| CAS | 887352-60-5 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N3 O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3O2S/c1-2-15-9(14)7-5-6-8(3-4-12-7)16-10(11)13-6/h7,12H,2-5H2,1H3,(H2,11,13) |
| SMILES | CCOC(=O)C1Cc2nc(N)sc2CCN1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5,6,7,8-tetrahidro-4H-[1,3]tiazolo[4,5-d]azepina-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 241.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.0885 |