Learn More
2-amino-4,5-dimetiltiofeno-3-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile |
| CAS | 4651-94-9 |
| Fórmula molecular | C7H8N2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-4,5-dimethylthiophene, NSC 153327 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2S/c1-4-5(2)10-7(9)6(4)3-8/h9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1sc(N)c(C#N)c1C |
| Nombre IUPAC | 2-amino-4,5-dimetiltiofeno-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 152.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0408 |