Learn More
Clorhidrato de 2-amino-4,5-dimetiltiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436318 10 g 10 g
15446318 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59878.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 71574-33-9 | C5H9ClN2S | 164.651 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71574-33-9
Fórmula molecular C5H9ClN2S
Peso molecular (g/mol) 164.651
Número MDL MFCD00012711
Clave InChI XYTUTNQRQLAZLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dimethylthiazol-2-amine hydrochloride, 2-amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride, 4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, monohydrochloride, acmc-209oj8, ksc496i8r, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hcl salt, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hcl, 2-amino-4,5-dimethyl thiazole hydrochloride
PubChem CID 16211387
Nombre IUPAC 4,5-dimetil-1,3-tiazol-2-amina; clorhidrato
SMILES CC1=C(SC(=N1)N)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Punto de fusión 273°C to 274°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.66
Porcentaje de pureza 98%