Learn More
Ácido 2-amino-4,5-dimetoxibenzoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 5653-40-7 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(N)c(cc1OC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-4,5-dimetoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 197.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0688 |