Learn More
Ácido 2-amino-4,5-dimetoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30323198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323198 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30323198 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60494010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic Acid
CAS 5653-40-7
Fórmula molecular C9 H11 N O4
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(N)c(cc1OC)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4,5-dimetoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 197.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0688