Learn More
Ácido 2-amino-4,5-dimetoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10349230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10349230 5 g Frasco de vidrio 5 g
10789051 25 g Frasco de vidrio 25 g
10414745 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10349230 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 335010050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5653-40-7 | C9H11NO4 | 197.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5653-40-7
Fórmula molecular C9H11NO4
Peso molecular (g/mol) 197.19
Número MDL MFCD00011671
Clave InChI HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n
PubChem CID 79736
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4,5-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC(N)=C(C=C1OC)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4, 5-dimethoxybenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 156.0°C to 166.0°C
Color Beige blanquecino o marrón a gris
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.