Learn More
Ácido 2-amino-4,5-dimetoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332416 25 g 25 g
11322416 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06205.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5653-40-7 | Molecular Formula: C9H11NO4 | Molecular Weight: 197.19 g/mol
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2El ácido amino-4,5-dimetoxibenzoico es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua.
Notas
Incompatible con bases y agentes oxidantes. Almacenar a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5653-40-7
Fórmula molecular C9H11NO4
Peso molecular (g/mol) 197.19
Número MDL MFCD00011671
Clave InChI HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n
PubChem CID 79736
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4,5-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC(N)=C(C=C1OC)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
Punto de fusión ∽155°C to 158°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 782814
Información de solubilidad Soluble in Methanol and Water
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.19
Porcentaje de pureza 98%