Learn More
2'-Amino-4',5'-dimetoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372886 5 g 5 g
11382886 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10605.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4101-30-8 | C10H13NO3 | 195.218 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4101-30-8
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.218
Número MDL MFCD00016646
Clave InChI KGKWXEGYKGTMAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-amino-4,5-dimethoxyphenyl ethanone, 2'-amino-4',5'-dimethoxyacetophenone, 2-amino-4,5-dimethoxyacetophenone, 1-2-amino-4,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 1-2-amino-4,5-dimethoxyhenyl ethanone, ethanone, 1-2-amino-4,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzene, pubchem4007, acmc-1arib, 2-acetyl-4,5-dimethoxyaniline
PubChem CID 602085
Nombre IUPAC 1-(2-amino-4,5-dimetoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1N)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Punto de fusión 104°C to 108°C
Cantidad 5 g
Beilstein 391380
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 98%