Learn More
Clorhidrato de 2-amino-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10621883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10621883 1 g 1 g
10215844 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10621883 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH00879DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
CAS 2192-06-5
Fórmula molecular C3H4ClN2OS
Peso molecular (g/mol) 151.59
Clave InChI CJPDNRMSRPXGQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminothiazol-4 5h-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hcl, 2-amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4 5h-one hydrochloride, 4 5h-thiazolone, 2-amino-hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazolin-4-one, chloride, 2-aminothiazole-4-one hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, c3h4n2os.hcl
PubChem CID 2782348
Nombre IUPAC 2-amino-1,3-tiazol-4-ona; clorhidrato
SMILES C1C(=O)N=C(S1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4, 5-dihydro-1, 3-thiazol-4-one hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.6
Porcentaje de pureza 97%