Learn More
2-Amino-4,5-dicloropirimidina, TRC
Código de producto. 30313555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313555 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30313555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5771355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
CAS 56-05-3
Fórmula molecular C4 H3 Cl2 N3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Amino-4,6-Dichloropyrimidine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
SMILES Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1
Nombre IUPAC 4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Peso molecular (g/mol) 163.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.9704