Learn More
2-Amino-4,5-bis(2-metoxietoxi)benzonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30050368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050368 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050368 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3297.130025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Amino-4,5-bis(2-metoxietoxi)benzonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
CAS 950596-58-4
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzonitrile, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O4/c1-16-3-5-18-12-7-10(9-14)11(15)8-13(12)19-6-4-17-2/h7-8H,3-6,15H2,1-2H3
SMILES COCCOc1cc(N)c(cc1OCCOC)C#N
Nombre IUPAC 2-amino-4,5-bis(2-metoxietoxi)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 266.293
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1267 g/mol