Learn More
Clorhidrato de éster etílico del ácido 2-amino-4,5-bis(2-metoxietoxi)benzoico, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de éster etílico del ácido 2-amino-4,5-bis(2-metoxietoxi)benzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 183322-17-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O6 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO6.ClH/c1-4-20-15(17)11-9-13(21-7-5-18-2)14(10-12(11)16)22-8-6-19-3;/h9-10H,4-8,16H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)c1cc(OCCOC)c(OCCOC)cc1N |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-amino-4,5-bis(2-metoxietoxi)benzoato de etilo |
| Mostrar más |