Learn More
2-Amino-4,5,7,8-tetrahidro-6-(N-carbetoxi)tiazolo[5,4-d]azepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4,5,7,8-tetrahydro-6-(N-carbethoxy)thiazolo[5,4-d]az |
| CAS | 887352-57-0 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N3 O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3O2S/c1-2-15-10(14)13-5-3-7-8(4-6-13)16-9(11)12-7/h2-6H2,1H3,(H2,11,12) |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCc2nc(N)sc2CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-4,5,7,8-tetrahidro-[1,3]tiazolo[4,5-d]azepina-6-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 241.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.0885 |