Learn More
2-Amino-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3-carboxamida, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7032686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418855 1 g 1 g
15428855 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418855 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34245.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4815-28-5
Fórmula molecular C9H12N2OS
Peso molecular (g/mol) 196.268
Número MDL MFCD00111277
Clave InChI FFAKFORHXDNYEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydro benzo b thiophene, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxamide
PubChem CID 290223
Nombre IUPAC 2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida
SMILES C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Punto de fusión 195°C to 197°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.27
Porcentaje de pureza 96%