Learn More
2-Amino-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438125 1 g 1 g
15448125 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32544.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4651-91-6 | C9H10N2S | 178.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4651-91-6
Fórmula molecular C9H10N2S
Peso molecular (g/mol) 178.253
Número MDL MFCD00128278
Clave InChI ADHVMGAFAKSNOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carbonitrile, benzo b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carbonitryle, cambridge id 5130181, aminotetrahydrobenzothiophenecarbonitrile
PubChem CID 78382
Nombre IUPAC 2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carbonitrilo
SMILES C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Punto de fusión 141°C to 144°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile