Learn More
2-Amino-4,5,6,7,8-pentahidrotiazolo[5,4-d]azepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4,5,6,7,8-pentahydrothiazolo[5,4-d]azepine |
| CAS | 86029-68-7 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3S/c8-7-10-5-1-3-9-4-2-6(5)11-7/h9H,1-4H2,(H2,8,10) |
| SMILES | Nc1nc2CCNCCc2s1 |
| Nombre IUPAC | 5,6,7,8-tetrahidro-4H-[1,3]tiazolo[4,5-d]azepin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 169.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0674 |