Learn More
2-Amino-4-[(4-fluorobencil)amino]-1-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-[(4-fluorobenzyl)amino]-1-nitrobenzene |
| CAS | 1263404-74-5 |
| Fórmula molecular | C13H12FN3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-4-nitro-1,3-benzenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12FN3O2/c14-10-3-1-9(2-4-10)8-16-11-5-6-13(17(18)19)12(15)7-11/h1-7,16H,8,15H2 |
| SMILES | Nc1cc(NCc2ccc(F)cc2)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-N-[(4-fluorofenil)metil]-4-nitrobenceno-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 261.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.0914 |