Learn More
2-Amino-4-(4-cianofenil)tiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471028 250 mg 250 miligramos
15451028 1 g 1 g
15461028 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54861.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 436151-85-8 | C10H7N3S | 201.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 436151-85-8
Fórmula molecular C10H7N3S
Peso molecular (g/mol) 201.25
Número MDL MFCD03407828
Clave InChI KKMZKOIZTSRIEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-amino-1,3-thiazol-4-yl benzonitrile, 4-2-aminothiazol-4-yl benzonitrile, 4-2-amino-thiazol-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-2-amino-4-thiazolyl, acmc-1aqww, 2-amino-4-4-cyanophenyl thiazole, 4-4-cyanophenyl-2-aminothiazole, 4-2-amino-4-thiazolyl benzonitrile, 4-2-aminothiazole-4-yl benzonitrile, 4-2-amino-thiazol-4-yl benzonitrile
PubChem CID 2049589
Nombre IUPAC 4-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)benzonitrilo
SMILES NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Cantidad 250 mg
Beilstein 15029305
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.25
Porcentaje de pureza 97%