Learn More
2-Amino-4-(4-clorofenil)tiazol, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10274644 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10274644 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10274644 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426680010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
CAS 2103-99-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 166.5°C to 168.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H7ClN2S
Número MDL MFCD00047058
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-4-chlorophenyl thiazol-2-amine, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-4-chlorophenyl, 4-4-chloro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-4-chlorophenyl-2-thiazolamine, 2-amino 4 p-chloro phenyl thiazole, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, p-chloro phenyl-4 amino-2 thiazole french, pubchem9961
Clave InChI DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)-1,3-tiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 210.68
PubChem CID 73241
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.