Learn More
2-Amino-4-(4-clorofenil)tiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11348945
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11348945 1 g 1 g
11358945 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11348945 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14067.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2103-99-3 | C9H7ClN2S | 210.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2103-99-3
Fórmula molecular C9H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 210.68
Número MDL MFCD00047058
Clave InChI DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl thiazol-2-amine, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-4-chlorophenyl, 4-4-chloro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-4-chlorophenyl-2-thiazolamine, 2-amino 4 p-chloro phenyl thiazole, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, p-chloro phenyl-4 amino-2 thiazole french, pubchem9961
PubChem CID 73241
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)-1,3-tiazol-2-amina
SMILES NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Punto de fusión 168°C to 170°C
Cantidad 1 g
Beilstein 153889
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.69
Porcentaje de pureza 98%