Learn More
Ácido 2-amino-4,4,4-trifluorobutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367916 100 mg 100 miligramos
11357916 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13131.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15959-93-0 | C4H6F3NO2 | 157.092 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15959-93-0
Fórmula molecular C4H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 157.092
Número MDL MFCD00041417
Clave InChI AQPCXCOPDSEKQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 353083
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4,4,4-trifluoroobutanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Punto de fusión ∽250°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Beilstein 1769355
Sinónimo 2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, butanoic acid, 2-amino-4,4,4-trifluoro, s-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 3-trifluoromethylalanine, 2-amino-4,4,4-trifluoro-butyric acid, butanoicacid,2-amino-4,4,4-trifluoro, butanoic acid,2-amino-4,4,4-trifluoro, 2-amino-4,4,4-trifluoro-n-butyric acid hydrochlori
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.09
Porcentaje de pureza 97%