Learn More
2-Amino-4-(3-piridil)tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494868 2 g 2 g
15404878 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58630.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30235-27-9
Fórmula molecular C8H7N3S
Peso molecular (g/mol) 177.225
Número MDL MFCD00218013
Clave InChI XOHZQGAYUHOJPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridin-3-yl thiazol-2-amine, 2-amino-4-3-pyridyl thiazole, 4-pyridin-3-yl-thiazol-2-ylamine, 4-pyridin-3-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-3-pyridinyl-2-thiazolamine, 2-thiazolamine, 4-3-pyridinyl, ccris 6699, 2-amino-4-pyridin-3-yl-1,3-thiazole, 4-pyridine-3-yl-thiazol-2-ylamine, 4-3-pyridinyl-1,3-thiazol-2-ylamine
PubChem CID 154893
Nombre IUPAC 4-piridin-3-il-1,3-tiazol-2-amina
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CSC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Color Marrón
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido