Learn More
2-Amino-4-(3-metoxifenil)pirimidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476787 1 g 1 g
15486787 5 g 5 g
15496787 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15476787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33901.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1158235-36-9
Fórmula molecular C11H11N3O
Peso molecular (g/mol) 201.229
Número MDL MFCD07381836
Clave InChI ZLLWVWJXTPKEQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-methoxyphenyl pyrimidin-2-amine, 2-amino-4-3-methoxyphenyl pyrimidine, 4-3-methoxyphenyl pyrimidine-2-ylamine, 4-3-methoxyphenyl-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine, 4-3-methoxyphenyl
PubChem CID 43839808
Nombre IUPAC 4-(3-metoxifenil)pirimidin-2-amina
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=NC(=NC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(3-methoxyphenyl)pyrimidine
Punto de fusión 147°C to 150°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.23
Porcentaje de pureza 95%