Learn More
2-Amino-4-(3-bromofenil)pirimidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15406927
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406927 1 g 1 g
15416927 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34024.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392307-25-4
Fórmula molecular C10H8BrN3
Peso molecular (g/mol) 250.099
Número MDL MFCD01940446
Clave InChI LJDRXCOKWBGOOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-bromophenyl pyrimidin-2-amine, 2-amino-4-3-bromophenyl pyrimidine, 4-3-bromophenyl-2-pyrimidinylamine, 2-pyrimidinamine, 4-3-bromophenyl, 4-3-bromo-phenyl-pyrimidin-2-ylamine
PubChem CID 4609787
Nombre IUPAC 4-(3-bromofenil)pirimidin-2-amina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C2=NC(=NC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(3-bromophenyl)pyrimidine
Punto de fusión 203°C to 205°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1
Porcentaje de pureza 95%