Learn More
2-Amino-4-(2-piridil)tiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464798 2 g 2 g
15474798 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58554.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 30235-26-8 | Molecular Formula: C8H7N3S | Molecular Weight: 177.225 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30235-26-8
Fórmula molecular C8H7N3S
Peso molecular (g/mol) 177.225
Número MDL MFCD00460417
Clave InChI BLKHMTAXNXLDJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridin-2-yl thiazol-2-amine, 4-pyridin-2-yl-thiazol-2-ylamine, 4-pyridin-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-2-pyridyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-2-pyridinyl, 4-2-pyridinyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-2-pyridinyl-2-thiazolamine, 4-2-pyridinyl thiazol-2-amine, 4-2-pyridyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 4-pyridin-2-yl-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 1092459
Nombre IUPAC 4-piridin-2-il-1,3-tiazol-2-amina
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CSC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Color Marrón
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido