Learn More
2-Amino-4-(2-naftil)tiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490827 1 g 1 g
11400837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23223.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21331-43-1 | C13H10N2S | 226.297 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21331-43-1
Fórmula molecular C13H10N2S
Peso molecular (g/mol) 226.297
Número MDL MFCD00046452
Clave InChI GWDNDNTTXIIXRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-naphthalen-2-yl-thiazol-2-ylamine, 4-naphthalen-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-2-naphthyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-2-naphthyl thiazole, 4-naphthalen-2-yl thiazol-2-amine, 4-naphthalen-2-yl-thiazol-2-yl-amine, 4-2-naphthalenyl-2-thiazolamine, 2-thiazolamine,4-2-naphthalenyl, 4-2-naphthyl-1,3-thiazole-2-ylamine, acmc-20ao57
PubChem CID 673702
Nombre IUPAC 4-naftalen-2-il-1,3-tiazol-2-amina
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C3=CSC(=N3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Punto de fusión 153°C to 156°C
Cantidad 1 g
Beilstein 173533
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.3
Porcentaje de pureza 98%