Learn More
2-Amino-4-(2-cloro-3-piridil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15401098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401098 1 g 1 g
15411098 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15401098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54957.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio primario y secundario.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y ácidos. Mantener a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870221-49-1
Fórmula molecular C9H7ClN4
Peso molecular (g/mol) 206.633
Número MDL MFCD18157687
Clave InChI DKCVVHMYFZBDAK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53396335
Nombre IUPAC 4-(2-cloropiridin-3-il)pirimidina-2-amina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C2=NC(=NC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(2-chloro-3-pyridyl)pyrimidine
Cantidad 1 g
Beilstein 14484335
Sinónimo 4-2-chloropyridin-3-yl pyrimidin-2-amine, chloropyridinylpyrimidinamine, 2-pyrimidinamine,4-2-chloro-3-pyridinyl, 2-pyrimidinamine, 4-2-chloro-3-pyridinyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.63
Porcentaje de pureza 97%