Learn More
2-Amino-4-(2-bromofenil)pirimidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15477147
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477147 5 g 5 g
15467147 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34212.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99073-95-7
Fórmula molecular C10H8BrN3
Peso molecular (g/mol) 250.10
Número MDL MFCD07381905
Clave InChI ZCMWKKYYDONJDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-bromophenyl pyrimidin-2-amine, 2-amino-4-2-bromophenyl pyrimidine, 4-2-bromophenyl-2-pyrimidinylamine
PubChem CID 53426180
Nombre IUPAC 4-(2-bromofenil)pirimidin-2-amina
SMILES NC1=NC=CC(=N1)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-(2-bromophenyl)pyrimidine
Punto de fusión 167°C to 168°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1
Porcentaje de pureza 95%